Learn More
1,3,5-Trichlor-2-iodbenzol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Trichloro-2-iodobenzene |
| Schmelzpunkt | 52°C to 57°C |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 1868441 |
| Empfindlichkeit | Light sensitive |
| Formelmasse | 307.35 |
| Reinheit (%) | 96% |