Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluor-alpha-D-arabinofuranose
Artikelnummer. 15400657
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15400657
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66805.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 97614-43-2 | C26H21FO7 | 464.445 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate and is used as an OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt und wird als OLED-Material verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform oder Dichlormethan
Hinweise
Kühlen. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 97614-43-2
Summenformel C26H21FO7
Molekulargewicht (g/mol) 464.445
MDL-Nummer MFCD00083339
InChI-Schlüssel JOAHVPNLVYCSAN-UXGLMHHASA-N
Synonym 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-arabinofuranose, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxy methyl-3-fluorotetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-, a-d-arabinofuranose, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-a-d-arabinofuranose, 2r,3r,4s,5r-3,5-bis benzoyloxy-4-fluorooxolan-2-yl methyl benzoate, 2r,3s,4r,5r-5-benzoyloxymethyl-3-fluoro-tetrahydrofuran-2,4-diyl dibenzoate, 1,3,5-tri-o-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-md-arabinose, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-d-ribofuranose, pubchem20401, 2-deoxy-2-fluoro-1,3,5-tri-o-benzoyl-alpha-d-ribofuranose
PubChem CID 11754171
IUPAC-Name [(2R,3R,4S,5R)-3,5-Dibenzoyloxy-4-Fluoroxolan-2-yl]Methylbenzoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC2C(C(C(O2)OC(=O)C3=CC=CC=C3)F)OC(=O)C4=CC=CC=C4
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tri-O-benzoyl-2-deoxy-2-fluoro-alpha-D-arabinofuranose
Schmelzpunkt 76°C to 78°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform or dichloromethane
Formelmasse 464.44
Physikalische Form Pulver