Learn More
1,3,5-Tri(Anthracen-9-yl)Benzol (enthält ~20 % anorganische Stoffe), TRC
Artikelnummer. 30449851
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30449851 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449851 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT896763100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 713542-04-2
Summenformel C48H30
Molekulargewicht (g/mol) 606.75
Synonym 9,9',9' '-(1,3,5-benzenetriyl)tris-Anthracene, 9,9’,9’’-(1,3,5-Benzenetriyl)tris[anthracene], 1,3,5-Tri(9-anthryl)benzene
IUPAC-Name 9-[3,5-di(Anthracen-9-yl)phenyl]anthracen
SMILES c1ccc2c(c3cc(cc(c3)c4c5ccccc5cc6ccccc46)c7c8ccccc8cc9ccccc79)c%10ccccc%10cc2c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Tri(anthracen-9-yl)benzene
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C48H30/c1-7-19-40-31(13-1)25-32-14-2-8-20-41(32)46(40)37-28-38(47-42-21-9-3-15-33(42)26-34-16-4-10-22-43(34)47)30-39(29-37)48-44-23-11-5-17-35(44)27-36-18-6-12-24-45(36)48/h1-30H
Formelmasse 606.2348