Learn More
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-on, 97 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(3, 5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)ethan-1-one |
| CAS | 1500-93-2 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C8H11NO |
| MDL-Nummer | MFCD00982312 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethan-1-one, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl ethanone, 2-acetyl-3,5-dimethylpyrrole, 3,5-dimethyl-2-acetylpyrrol, ethanone,1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl, 1-2e-3,5-dimethylpyrrol-2-ylidene ethanol, ethanone, 1-3,5-dimethyl-1h-pyrrol-2-yl-9ci, ethanol, 1-3,5-dimethyl-2h-pyrrol-2-ylidene-9ci |
| InChI-Schlüssel | KSZNMNSPWOIFPE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC(=O)C1=C(C)C=C(C)N1 |
| Mehr anzeigen |