Learn More
1-(3,5-dichlorphenyl)-5-propyl-1 H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273712
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10273712 1 g 1 Gramm
10069471 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10273712 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SP01487DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 306936-60-7
Summenformel C13H12Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 299.151
MDL-Nummer MFCD02677727
InChI-Schlüssel CIAUICOJDLJNBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl, maybridge3_006729, 4-carboxy-1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole
PubChem CID 2743017
IUPAC-Name 1-(3,5-Dichlorphenyl)-5-propylpyrazol-4-carbonsäure
SMILES CCCC1=C(C=NN1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 299.16
Reinheit (%) 97%