Learn More
1-(3,5-dichlorphenyl)-5-propyl-1 H-Pyrazol-4-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695181
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
306936-60-7
C13H12Cl2N2O2
299.151
MFCD02677727
CIAUICOJDLJNBL-UHFFFAOYSA-N
1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl, maybridge3_006729, 4-carboxy-1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole
2743017
1-(3,5-Dichlorphenyl)-5-propylpyrazol-4-carbonsäure
CCCC1=C(C=NN1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O
306936-60-7
C13H12Cl2N2O2
299.151
MFCD02677727
CIAUICOJDLJNBL-UHFFFAOYSA-N
1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl, maybridge3_006729, 4-carboxy-1-3,5-dichlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole
2743017
1-(3,5-Dichlorphenyl)-5-propylpyrazol-4-carbonsäure
CCCC1=C(C=NN1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Formelmasse 299.16
Reinheit (%) 97%