Learn More
1,3,5-Benzoltricarbonylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11387196 5 g 5 Gramm
11397196 25 g 25 Gramm
11307206 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11387196 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07255.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4422-95-1 | C9H3Cl3O3 | 265.47 g/mol
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride was used in the synthesis of chiral azoaromatic dendrimeric systems. It was used to study the structure of activated composite membranes containing organophosphorus extractants as carriers. It was the starting material for two tritopic amides derived from 3- and 4-methylaminopyridine which self-assembled into nanoballs on treatment with palladium(II) nitrate in DMSO.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Benzentricarbonylchlorid wurde bei der Synthese chiraler azoaromatischer dendrimerischer Systeme verwendet. Es wurde zur Untersuchung der Struktur von aktivierten Verbundmembranen verwendet, die organophosphorextrahierende Substanzen als Träger enthalten. Es diente als Ausgangsmaterial für zwei aus 3- und 4-methylaminopyridin gewonnene tritopische Amide, die sich bei der Behandlung mit Palladium(II)-Nitrat in DMSO selbst zu Nanokugeln zusammensetzten.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform (10 % löslich, klar bis sehr leicht hazig, farblos bis schwach gelb) und Toluol. Löslichkeit in Wasser: Reagiert.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Nicht kompatibel mit Wasser, Basen und Oxidationsmitteln. Lagerung bei -4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4422-95-1
Summenformel C9H3Cl3O3
Molekulargewicht (g/mol) 265.47
MDL-Nummer MFCD00000679
InChI-Schlüssel UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimesoyl chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid chloride, 1,3,5-benzenetricarbonyl chloride, trimesic acid trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylic chloride, benzene-1,3,5-tricarbonyl trichloride, unii-5866peo79w, 1,5-benzenetricarbonyl trichloride, 1,3,5-benzenetricarboxylicacidchloride
PubChem CID 78138
SMILES ClC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(Cl)=O)C(Cl)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Siedepunkt 180°C (16 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2940936
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform(soluble10%,clear to very slightly hazy,colorless to faintly yellow) and toluene. Solubility in water: Reacts.
IUPAC-Name Benzol-1,3,5-tricarbonyltrichlorid
Formelmasse 265.48
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,3,5-Benzenetricarbonyl trichloride