Learn More
1,3,5,7-Cyclooctatetrain, 98 %, stabil mit 0.1 % Hydrochinon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349779
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11349779 5 g 5 Gramm
11359779 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11349779 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22636.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.95 CHF
    117.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 13.30 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 629-20-9 | C8H8 | 104.15 g/mol
1,3,5,7-Cyclooctatetraene is used in the synthesis of highly organic film for silicon surfaces to improve its chemical and physical properties. It is also used in liquid state organic dye lasers, as triplet state quencher to reduce dye blinking.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5,7-Cyclooctatetraen wird bei der Synthese hochorganischer Folien für Siliziumoberflächen zur Verbesserung ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften eingesetzt. Fungiert auch in organischen Farbstofflasern in flüssiger Phase als Fluoreszenzlöscher für Triplett-Zustände zur Reduktion des Farbstoffblinkens.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Lagerung bei --20 °C. Vor Oxidationsmitteln, Luft, Wärme, ultravioletter Strahlung und Radikalbildnern geschützt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-20-9
Summenformel C8H8
Molekulargewicht (g/mol) 104.15
MDL-Nummer MFCD00004161
InChI-Schlüssel KDUIUFJBNGTBMD-DLMDZQPMSA-N
Synonym 1,3,5,7-cyclooctatetraene, 8 annulene, unii-aj19r479cq, cycloocta-1,3,5,7-tetraene, 8-annulene, cyclooctatetraene, 1,5,7-cyclooctatetraene, un2358 flammable liquid, kduiufjbngtbmd-bonzmoemsa-n
PubChem CID 637866
IUPAC-Name Cyclooctatetraen
SMILES C1=C/C=C\C=C/C=C\1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3,5,7-Cyclooctatetraene
Namenshinweis stabilized with 0.1% Hydroquinone
Schmelzpunkt -5°C
Dichte 0.925
Siedepunkt 142°C to 143°C
Flammpunkt 20°C (68°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.537
Menge 5 g
UN-Nummer UN2358
Beilstein 2496800
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 104.15
Reinheit (%) 98%