missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(3,4-Dimethylphenyl)-3-methyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, TRC

Artikelnummer. 30180138
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180138 25 mg 25 Milligramm
30180346 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180138 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD94859825MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 18048-64-1
Summenformel C12 H14 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 202.25
Synonym 3H-Pyrazol-3-one, 2-(3,4-dimethylphenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-, 2-Pyrazolin-5-one, 3-methyl-1-(3,4-xylyl)- (8CI), 2-(3,4-Dimethylphenyl)-2,4-dihydro-5-methyl-3H-pyrazol-3-one, 3-Methyl-1-(3,4-dimethylphenyl)-2-pyrazolin-5-one, SB-392033, Eltrombopag Stage 5
IUPAC-Name 2-(3,4-dimethylphenyl)-5-methyl-4H-pyrazol-3-one
SMILES CC1=NN(C(=O)C1)c2ccc(C)c(C)c2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 3-methyl-1-(3,4-xylyl)-2-Pyrazolin-5-one
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H14N2O/c1-8-4-5-11(6-9(8)2)14-12(15)7-10(3)13-14/h4-6H,7H2,1-3H3
Formelmasse 202.1106
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.