Learn More
1-(3,4-Dichlorophenyl)-1-propanone, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10215520 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10215520 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10215520 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 179570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3, 4-Dichlorophenyl)-1-propanone
Namenshinweis 99%
CAS 6582-42-9
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 41°C to 45°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C9H8Cl2O
Strukturformel Cl2C6H3COC2H5
MDL-Nummer MFCD00000554
Menge 5 g
Synonym 3',4'-dichloropropiophenone, 1-3,4-dichlorophenyl propan-1-one, 1-3,4-dichlorophenyl-1-propanone, 1-propanone, 1-3,4-dichlorophenyl, 1-propanone,1-3,4-dichlorophenyl, enamine_003892, acmc-1b5az, 3,4-dichloro propiophenone, 1-3,4-dichlorophenyl-1-propanone #
InChI-Schlüssel AJUAASWQUWIMHM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
IUPAC-Name 1-(3,4-dichlorophenyl)propan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 203.06
PubChem CID 599598
Formelmasse 203.07
Reinheit (%) ≥98.5%
Physikalische Form Low Melting Solid