Learn More
1-(3,4-Dichlorbenzyl)-piperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432008
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15432008 5 g 5 Gramm
15422008 1 g 1 Gramm
15442008 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432008 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55685.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 55513-17-2 | C11H14Cl2N2 | 245.147 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55513-17-2
Summenformel C11H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 245.147
MDL-Nummer MFCD03407488
InChI-Schlüssel PNDSYXGJCWKNFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-3,4-dichlorobenzyl piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl piperazine, piperazine, 1-3,4-dichlorophenyl methyl, 1-3,4-dichloro-benzyl-piperazine, acmc-20apc5, 3,4-dichlorobenzylpiperazine, 1-3,4-dichlorobenyl piperazine, 3,4-dichlorophenyl methyl piperazine
PubChem CID 2758074
IUPAC-Name 1-[(3,4-Dichlorphenyl)Methyl]Piperazin
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(3,4-Dichlorobenzyl)piperazine
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.225 g/mL
Siedepunkt 124°C to 128°C (0.02 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Formelmasse 245.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit