Learn More
Hamilton™ 1,25 ml, Modell 1002.5 TLL SYR, Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer
Artikelnummer. 11560232
Change view
Click to view available options
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. unitSize
11560232 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11560232 Lieferant Hamilton™ Lieferanten-Nr. 825040
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die von Hamilton Company hergestellte BFP-Spritze ist nur für wissenschaftliche Forschung und Laborzwecke bestimmt und nicht für den Einsatz in vivo bei Menschen geeignet.
Datenblatt
  • Volumen – 1,25 mL
  • Spritzentyp – Longlife Gastight Half-Height
  • Spritzenserie – 1.000/Packung
  • Kündigung – Luer-Lock aus PTFE (TLL)
  • Kolbenausführung – X-Stil
  • Flüssigkeitsdurchfluss – Borosilikatglas, UHMWPE, PFA
  • Autoklavierbar – Ja
  • Sterilisierbar mit Gas – Ja
  • Druck – 200 psig (13,8 bar)
  • Höchsttemperatur – 115 °C/239 °F
  • Mindesttemperatur – 10 °C/50 °F
  • Innendurchmesser des Zylinders – 0,287 Zoll (7,29 mm)
  • Außendurchmesser der Zylinders – 0,375 Zoll (9,53 mm)
  • Verkaufsmenge – 1 Spritze pro Packung
Spezifikation
Produkttyp Instrumentenspritze mit langer Lebensdauer – PSD/4 Spritze