Learn More
1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-Pyrazol-5-Boronsäure-Pinacolester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 324.31 |
| Reinheit (%) | 95% |