Learn More
1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-Pyrazol-5-Boronsäure-Pinacolester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496070
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11496070 1 g 1 Gramm
15495115 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496070 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27043.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 903550-12-9 | Molecular Formula: C15H29BN2O3Si | Molecular Weight: 324.303 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 903550-12-9
Summenformel C15H29BN2O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 324.303
MDL-Nummer MFCD09037502
InChI-Schlüssel FVCZMGOMGHMAIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-1h-pyrazole, 1-2-trimethylsilylethoxy methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester, 1-2-trimethylsilanylethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxy methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilyl ethoxy methyl pyrazole, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilylethoxyl methyl-1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 1-2-trimethylsilyl ethoxymethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1-2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 44755201
IUPAC-Name Trimethyl-[2-[[5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]methoxy]ethyl]silan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2COCC[Si](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Trimethylsilylethoxy)methyl-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 324.31
Reinheit (%) 95%