Learn More
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-Trifluoraceton, 99 % (Trockengewicht) kann bis zu ≈2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone is widely used in the analysis of metals such as actinides and lanthanides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-Trifluoressigsäure wird häufig bei der Analyse von Metallen wie Actiniden und Lanthaniden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1- (2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone |
| Schmelzpunkt | 41°C to 44°C |
| Siedepunkt | 96°C to 98°C (8 mmHg) |
| Flammpunkt | 111°C (231°F) |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengew.) |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 168645 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol and ethanol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 222.18 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Mehr anzeigen |