Learn More
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-Trifluoraceton, 99 % (Trockengewicht) kann bis zu ≈2 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439742
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439742 25 g 25 Gramm
11449742 100 g 100 Gramm
11459742 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439742 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10808.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 326-91-0 | C8H5F3O2S | 222.18 g/mol
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone is widely used in the analysis of metals such as actinides and lanthanides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-Trifluoressigsäure wird häufig bei der Analyse von Metallen wie Actiniden und Lanthaniden verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 326-91-0
Summenformel C8H5F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 222.18
MDL-Nummer MFCD00005445
InChI-Schlüssel TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thenoyltrifluoroacetone, thenoyltrifluoroacetone, 1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl, 4,4,4-trifluoro-1-thiophen-2-yl butane-1,3-dione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl-1,3-butanedione, 4,4,4-trifluoro-1-2-thienyl butane-1,3-dione, perfluoroacetyl 2-thenoyl methane, alpha-thenoyltrifluoroacetone, 1-thenoyl-3,3,3-trifluoroacetone, .alpha.-thenoyltrifluoroacetone
PubChem CID 5601
IUPAC-Name 4,4,4-Trifluor-1-Thiophen-2-ylbutan-1,3-Dion
SMILES FC(F)(F)C(=O)CC(=O)C1=CC=CS1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1- (2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Schmelzpunkt 41°C to 44°C
Siedepunkt 96°C to 98°C (8 mmHg)
Flammpunkt 111°C (231°F)
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.)
Menge 25 g
Beilstein 168645
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 222.18
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) kann bis zu ≈ 2 % Wasser enthalten