Learn More
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15491349
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491349 5 g 5 Gramm
15481349 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491349 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64246.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 449758-17-2
Summenformel C8H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 152.197
MDL-Nummer MFCD11044692
InChI-Schlüssel IMZWSOSYNFVECD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-tetrahydropyranyl-1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl-1h-pyrazole, 1-oxan-2-yl pyrazole, 1h-pyrazole, 1-tetrahydro-2h-pyran-2-yl, 1-2-tetrahydropyranyl pyrazole, 1-tetrahydro-pyran-2-yl-1h-pyrazole, 1-2-oxanyl pyrazole, ksc588k5l, 1-tetrahydropyran-2-ylpyrazole
PubChem CID 21866310
IUPAC-Name 1-(Oxan-2-yl)Pyrazol
SMILES C1CCOC(C1)N2C=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazole
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.084 g/mL
Siedepunkt 60°C to 65°C (0.8 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Brechungsindex 1.503
Menge 5 g
Beilstein 9694988
Formelmasse 152.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig