Learn More
1-(2-Pyrimidinyl)-piperidin-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489530
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11489530 1 g 1 Gramm
11479530 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489530 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50351.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303144-44-7
Summenformel C10H12N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.23
MDL-Nummer MFCD00664474
InChI-Schlüssel DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl
PubChem CID 2767267
IUPAC-Name 1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-Carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyrimidinyl)piperidine-4-carboxylic acid
Menge 1 g
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 95%