Learn More
1-(2-Pyrimidinyl)-piperidin-4-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479530
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 11479530
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50351.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 303144-44-7
Summenformel C10H12N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 206.23
MDL-Nummer MFCD00664474
InChI-Schlüssel DYVXURZASBPYFR-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-pyrimidin-2-yl piperidine-4-carboxylic acid, 1-pyrimidin-2-yl-piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl piperidine-4-carboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl-4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidyl piperidine-4-carboxylic acid, 4-piperidinecarboxylic acid, 1-2-pyrimidinyl, acmc-1agno, 4-piperidinecarboxylicacid, 1-2-pyrimidinyl
PubChem CID 2767267
IUPAC-Name 1-Pyrimidin-2-ylpiperidin-4-Carbonsäure
SMILES [O-]C(=O)C1CCN(CC1)C1=NC=CC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyrimidinyl)piperidine-4-carboxylic acid
Menge 250 mg
Formelmasse 207.23
Reinheit (%) 95%