Learn More
1-(2-pyridyllazo)-2-Naphthol, Pure, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Fläschchen
Glasgefäß
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | 138°C |
| Farbe | Rot |
| Verpackung | Glasgefäß |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 249.27g/mol |
| Physikalische Form | Pulver/Feststoff |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.