Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1-(2-Pyridyllazo)-2-naphthol, Indikatorgrad 98 %
Product Code. 11996291 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
11996291 50 g Glasflasche 50 Gramm
10637112 5 g Glasflasche 5 Gramm
10657302 10 g Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11996291 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 146310500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 85-85-8 | C15H11N3O | 249.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 85-85-8
InChI-Schlüssel RAXUMGMWXZYADR-OBGWFSINSA-N
Synonym 1-2-pyridylazo-2-naphthol, unii-095b53y3xv, pan indicator, 2-naphthalenol, 1-2-pyridinylazo, 1e-1-pyridin-2-ylhydrazinylidene naphthalen-2-one, 1-2-pyridylazo-2-hydroxynaphthalene, pan van, 1-2-pyridyldiazenyl naphthalen-2-ol, 1-pyridin-2-azo-2-naphthol, 2-naphthalenol, 1-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5376264
IUPAC-Name (1E)-1-(Pyridin-2-ylhydrazinyliden)naphthalen-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=O)C2=NNC3=CC=CC=N3
Specifications
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Schmelzpunkt 138.0°C to 141.0°C
Farbe Braun bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C15H11N3O
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Molekulargewicht (g/mol) 249.273
Formelmasse 249.27
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-(2-Pyridylazo)-2-naphthol