Learn More
1-(2-Pyridyl)-piperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10383522 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10383522 5 g Glasflasche 5 Gramm
10478730 25 g Glasflasche 25 Gramm
10328893 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10383522 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 165900050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 34803-66-2 | C9H13N3 | 163.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 34803-66-2
Summenformel C9H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 163.22
InChI-Schlüssel GZRKXKUVVPSREJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-pyridyl piperazine, 1-pyridin-2-yl piperazine, 1-pyridin-2-yl-piperazine, 1-2-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-2-pyridinyl, 2-pyridylpiperazine, pyridinylpiperazine, 2-1-piperazinyl pyridine
PubChem CID 94459
IUPAC-Name 1-Pyridin-2-ylpiperazin
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Pyridyl)piperazine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 120°C to 122°C (2.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5930 to 1.595
Menge 5 g
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: >500g/L (20 c). Other solubilities: >50g/100mL methanol- >50g/100mL ethanol (20 c),>50g/100mL 2-propanol- >50g/100mL aceton (20 c),>50g/100mL n,n-dimethylformamide (20 c),>50g/100mL methylen chloride
Formelmasse 163.22
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-(2-Pyridyl)piperazine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /