Learn More
1,2-Propandiol, TRC
Artikelnummer. 30419638
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30419638 10 g 10 Gramm
30425523 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30419638 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP76031010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Propanediol
CAS 57-55-6
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Summenformel C3 H8 O2
Menge 10 g
Synonym Propylene glycol, (RS)-propane-1,2-diol
InChI-Formel InChI=1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
SMILES CC(O)CO
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 76.09
Formelmasse 76.0524
Reinheit (%) >95