Learn More
1,2-Propandiolmonomethyletheracetat, 99 %, stab. mit 50 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11388266 2500 mL 2.50 Liter
11368266 100 mL 100 Milliliter
11378266 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11388266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15459.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 108-65-6 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate is used as a solvent for paints, inks, lacquers, varnishes, cleaners and coatings. It is also used as a solvent for degreasing circuit boards and in food contact applications. Further, it is used in photoresist formulations in the semiconductor industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Propandiol Monomethylethylacetat wird als Lösungsmittel für Farben, Tinten, Lacken, Reinigern und Beschichtungen verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für die Entfettung von Leiterplatten und für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt verwendet. Darüber hinaus wird es in Fotolackrezepturen in der Halbleiterindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Reduktionsmitteln, Säuren und Laugen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-65-6
Summenformel C6H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 132.159
MDL-Nummer MFCD00038500
InChI-Schlüssel LLHKCFNBLRBOGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methoxy-2-propyl acetate, pgmea, 2-acetoxy-1-methoxypropane, propylene glycol monomethyl ether acetate, propylene glycol methyl ether acetate, 1-methoxy-2-acetoxypropane, 2-propanol, 1-methoxy-, acetate, 2-methoxy-1-methylethyl acetate, propyleneglycol monomethyl ether acetate, acetic acid, 2-methoxy-1-methylethyl ester
PubChem CID 7946
IUPAC-Name 1-Methoxypropan-2-ylacetat
SMILES CC(COC)OC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Namenshinweis stabilized with 50ppm BHT
Schmelzpunkt -67°C
Dichte 0.968
pH 4
Siedepunkt 145°C to 146°C
Flammpunkt 43°C (109°F)
Geruch Ester-like
Brechungsindex 1.402
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1751656
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Propylene glycol monomethyl ether acetate