Learn More
1,2-Propandiolmonomethyletheracetat, 99 %, stab. mit 50 ppm BHT, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,2-Propanediol monomethyl ether acetate is used as a solvent for paints, inks, lacquers, varnishes, cleaners and coatings. It is also used as a solvent for degreasing circuit boards and in food contact applications. Further, it is used in photoresist formulations in the semiconductor industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2-Propandiol Monomethylethylacetat wird als Lösungsmittel für Farben, Tinten, Lacken, Reinigern und Beschichtungen verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für die Entfettung von Leiterplatten und für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt verwendet. Darüber hinaus wird es in Fotolackrezepturen in der Halbleiterindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, Reduktionsmitteln, Säuren und Laugen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate |
| Namenshinweis | stabilized with 50ppm BHT |
| Schmelzpunkt | -67°C |
| Dichte | 0.968 |
| pH | 4 |
| Siedepunkt | 145°C to 146°C |
| Flammpunkt | 43°C (109°F) |
| Geruch | Ester-like |
| Brechungsindex | 1.402 |
| Menge | 100 mL |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Propanediol monomethyl ether acetate