Learn More
1,2-Propandiol, ACS, +99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450520
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450520 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11450520 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 030948.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.12 CHF
    50.65 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 5.47 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Als Ersatz für Ethylenglycol und Glycerin.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Propanediol
CAS 57-55-6
Schmelzpunkt °C to 60°C
Dichte 1.036
Siedepunkt 186°C to 188°C
Flammpunkt 107°C (225°F)
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Summenformel C3H8O2
Brechungsindex 1.432
MDL-Nummer MFCD00064272
Menge 500 mL
Beilstein 1340498
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Synonym 1,2-propanediol, propylene glycol, 1,2-dihydroxypropane, 2-hydroxypropanol, 1,2-propylene glycol, methylethyl glycol, methylethylene glycol, monopropylene glycol, isopropylene glycol, dowfrost
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone,chloroform. Soluble in ether
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CO)O
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
Formelmasse 76.1
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit