Learn More
1,2-Phthaldicarboxaldehyd, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10755781 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10755781 5 g Glasflasche 5 Gramm
10616912 25 g Glasflasche 25 Gramm
10782924 100 g Glasflasche 100 Gramm
15149173 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10755781 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 131080050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 643-79-8 | C8H6O2 | 134.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 643-79-8
Summenformel C8H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 134.13
MDL-Nummer MFCD00003335
InChI-Schlüssel ZWLUXSQADUDCSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-phthalaldehyde, o-phthaldialdehyde, benzene-1,2-dicarboxaldehyde, 1,2-benzenedicarboxaldehyde, phthaldialdehyde, phthalic aldehyde, phthalic dialdehyde, phthalyldicarboxaldehyde, ortho-phthalaldehyde, o-phthaldehyde
PubChem CID 4807
ChEBI CHEBI:70851
IUPAC-Name Phthalaldehyd
SMILES O=CC1=CC=CC=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Phthalic dicarboxaldehyde
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 83°C to 84°C (1.0 hPa)
Flammpunkt 132°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4(CHO)2
Menge 5 g
Beilstein 07, 674
Merck Index 15, 7480
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Viskosität 2.3 mPa.s (65°C)
Formelmasse 134.13
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,2-Benzenedicarboxaldehyde