Learn More
1-(2-Phenoxyphenyl)ethanon, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge CC49928DE
Additional Details : CAS : 26388-13-6 Gewicht : 0.05500kg
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10006964
  • 292.94 CHF / 5 Gramm
Verfügbar ab
08-04-2021
Chemische Identifikatoren
26388-13-6
212.248
KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
10703750
CC(=O)C1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
C14H12O2
MFCD08271961
1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
1-(2-phenoxyphenyl)ethanon
Spezifikation
1-(2-Phenoxyphenyl)ethanone
26388-13-6
100.0
C14H12O2
1-2-phenoxyphenyl ethanone, 2-acetyldiphenyl ether, 1-acetyl-2-phenoxybenzene, ethanone, 1-2-phenoxyphenyl
CC(=O)C1=CC=CC=C1OC2=CC=CC=C2
212.248
212.25
5g
96.5
97%
MFCD08271961
KPBCVVSDGJBODL-UHFFFAOYSA-N
1-(2-phenoxyphenyl)ethanon
10703750
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation