Learn More
1,2-Octandiol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-176599
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
1117-86-8
C8H18O2
146.23
MFCD00010738
AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
14231
CHEBI:34056
Octan-1,2-diol
CCCCCCC(CO)O
1117-86-8
C8H18O2
146.23
MFCD00010738
AEIJTFQOBWATKX-UHFFFAOYSA-N
1,2-octanediol, 1,2-dihydroxyoctane, 1,2-octylene glycol, capyryl glycol, racemic 1,2-octanediol, acmc-2099as, dsstox_cid_16646, dsstox_rid_79289
14231
CHEBI:34056
Octan-1,2-diol
CCCCCCC(CO)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 2-Octanediol
Namenshinweis 98+ %
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 28°C to 31°C
Farbe Farblos bis weiß
Dichte 0.9140g/mL
Siedepunkt 267°C
Flammpunkt 138°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5CH(OH)CH2OH
Menge 10 g
Beilstein 01, III, 2217
Relative Dichte 0.914
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C).
Viskosität 35.5 mPa.s (40°C)
Formelmasse 146.23
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt