Learn More
1,2-O-Isopropyliden-alpha-D-glucofuranose, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416770
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11416770 5 g -
11426770 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416770 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10688.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 18549-40-1 | C9H16O6 | 220.221 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18549-40-1
Summenformel C9H16O6
Molekulargewicht (g/mol) 220.221
MDL-Nummer MFCD00063244
InChI-Schlüssel BGGCXQKYCBBHAH-OZRXBMAMSA-N
Synonym 1,2-o-isopropylidene-alpha-d-glucofuranose, monoacetone glucose, 1,2-o-isopropylidene-d-glucofuranose, monoacetone-d-glucose, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, 1r-1-3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, glucofuranose, 1,2-o-isopropylidene-, alpha-d, pubchem23862, micro yen+/-ui feminineaeiinic, 1,2-o-isopropylidene--d-glucofuranose
PubChem CID 87704
IUPAC-Name (1R)-1-[(3aR,5R,6S,6aR)-6-Hydroxy-2,2-Dimethyl-3a,5,6,6a-Tetrahydrofuro[2,3-d][1,3]Dioxol-5-yl]Ethan-1,2-Diol
SMILES CC1(OC2C(C(OC2O1)C(CO)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-glucofuranose
Schmelzpunkt 159°C to 160°C
Menge 5 g
Beilstein 82670
Formelmasse 220.22