Learn More
1-(2-Nitrophenyl)-pyrrolidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15470979
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15470979 250 mg 250 Milligramm
15450979 1 g 1 Gramm
15460979 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470979 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63984.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40832-79-9
Summenformel C10H12N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 192.218
MDL-Nummer MFCD01604393
InChI-Schlüssel DHTSBEQPOXRZBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-nitrophenyl pyrrolidine, 2-nitro-1-pyrrolidinobenzene, 1-2-nitro-phenyl-pyrrolidine, 2-nitrophenyl pyrrolidine, o-pyrrolidin-1-ylnitrobenzene, acmc-1cujb, dhtsbeqpoxrzbb-uhfffaoysa
PubChem CID 12414144
IUPAC-Name 1-(2-Nitrophenyl)Pyrrolidin
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Nitrophenyl)pyrrolidine
Menge 250 mg
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest