Learn More
1,2-Naphthochinon, 95 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10138003 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10138003 1 g Glasflasche 1 Gramm
10229323 5 g Glasflasche 5 Gramm
10553731 10 g Glasflasche 10 Gramm
10553921 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10138003 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 171230010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 524-42-5 | C10H6O2 | 158.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 524-42-5
Summenformel C10H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 158.16
MDL-Nummer MFCD00001698
InChI-Schlüssel KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-naphthoquinone, 1,2-naphthalenedione, o-naphthoquinone, beta-naphthoquinone, 1,2-naphthaquinone, 1,2-naftochinon, .beta.-naphthoquinone, 1,2-naftochinon czech, ccris 1558, 1,2-dihydronaphthalene-1,2-dione
PubChem CID 10667
ChEBI CHEBI:34055
IUPAC-Name Naphthalin-1,2-Dion
SMILES O=C1C=CC2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 2-Naphthoquinone
Namenshinweis tech., 97%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 136.0°C to 141.0°C
Farbe Farblos oder Weiß bis Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Beilstein 07, 709
Fieser 01,713
Merck Index 15, 6479
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in 5% naoh,5% nahco3 and conc. h2so4,soluble in alcohol,benzene and ether
Formelmasse 158.16
Reinheit (%) 95%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristalline Masse oder wachsartiger Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,2-Naphthoquinone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.