Learn More
1,2-Naphthoquinon-4-Sulfonsäure-Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Colorimetric determination of amino acids and amines1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt is used for the colorimetric determination of amino acids, amines and procaine hydrochloride in pharmaceutical preparations. It is also used in the characterization of phanerochaete chrysosporium. Further, it acts as an intermediate in the synthesis of carbohydrate based napthoquinones, which acts as anticancer agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Kolorimetrische Bestimmung von Aminosäuren und Aminen1,2-Naphtochinon-4-Sulfonsäure-Natriumsalz wird zur kolorimetrischen Bestimmung von Aminosäuren, Aminen und Procainhydrochlorid in pharmazeutischen Zubereitungen verwendet. Es wird auch bei der Charakterisierung von Phanerochaete chrysosporium verwendet. Darüber hinaus wirkt es als Zwischenprodukt in der Synthese von Kohlenhydrat-basierten Napthochinonen, die als Krebsmedikamente wirken.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Aceton. Schwer löslich in Alkohol und Ethanol. Nicht in Chloroform löslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Naphthoquinone-4-sulfonic acid sodium salt |
| Schmelzpunkt | ∼289°C (decomposition) |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 4169788 |
| Merck Index | 14,8646 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and acetone; Slightly soluble in alcohol and ethanol; Insoluble in chloroform. |
| Formelmasse | 260.2 |
| Reinheit (%) | 97% |