Learn More
1,2-Naphthalinsäureanhydrid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,2-Naphthalic Anhydride |
| CAS | 5343-99-7 |
| Summenformel | C12H6O3 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H6O3/c13-11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12(14)15-11/h1-6H |
| SMILES | O=C1OC(=O)c2c1ccc3ccccc23 |
| IUPAC-Name | Benzo[e][2]benzofuran-1,3-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 198.17 |
| Formelmasse | 198.0317 |