Learn More
1-(2-Methylphenyl)piperazin, 98 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 382130050
Additional Details : CAS : 39512-51-1 Gewicht : 0.04500kg Transport : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
39512-51-1 | |
176.26 | |
WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N | |
91965 | |
CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2 |
C11H16N2 | |
MFCD00040729 | |
1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746 | |
1-(2-methylphenyl)piperazin |
Spezifikation
1-(2-Methylphenyl)piperazine | |
Glasflasche | |
48.0°C to 52.0°C | |
39512-51-1 | |
100.0 | |
C11H16N2 | |
1-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolyl piperazine, 4-2-methylphenyl piperazine, 1-o-tolylpiperazine, piperazine, 1-2-methylphenyl, 1-o-tolyl-piperazine, 1-2-methylphenyl-piperazine, o-tolylpiperazine, 2-methylphenylpiperazine, chembl9746 | |
CC1=CC=CC=C1N2CCNCC2 | |
176.26 | |
176.26 | |
98% |
Authentic | |
Weiß bis gelb | |
5g | |
97.5 | |
97.5% min. (GC) | |
MFCD00040729 | |
WICKLEOONJPMEQ-UHFFFAOYSA-N | |
1-(2-methylphenyl)piperazin | |
91965 | |
Masse mit niedrigem Schmelzpunkt, Kristalle oder kristallines Pulver |
Sicherheit und Handhabung
- 1-(2-Methylphenyl)piperazine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.