Learn More
1-(2-Methylphenyl)ethanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357975
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11357975
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08065.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 7287-82-3 | C9H12O | 136.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7287-82-3
Summenformel C9H12O
Molekulargewicht (g/mol) 136.19
MDL-Nummer MFCD00046632
InChI-Schlüssel SDCBYRLJYGORNK-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-2-methylphenyl ethanol, o-tolyl methylcarbinol, 1-2-methylphenyl ethan-1-ol, methyl m-tolyl carbinol, alpha-2-dimethylbenzyl alcohol, 2-tolylethanol, 1-o-tolylethanol, 1-o-tolyl-ethanol, methyl o-tolyl carbinol, 1-o-methylphenyl ethanol
PubChem CID 110953
SMILES CC(O)C1=CC=CC=C1C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Methylphenyl)ethanol
Siedepunkt 78°C to 80°C (2 mmHg)
Brechungsindex 1.5315
Menge 25 g
Beilstein 2205145
IUPAC-Name 1-(2-Methylphenyl)ethanol
Formelmasse 136.2
Reinheit (%) 97%