Learn More
1-(2-Methoxyphenyl)-piperazin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11474707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11474707 25 g 25 Gramm
11484707 100 g 100 Gramm
11494707 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11474707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21205.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1-(2-Methoxyphenyl)piperazinhydrochlorid wird als Referenzmaterial für forensische Labore verwendet. Es wird in chemischen Synthesestudien eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei -20 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5464-78-8
Summenformel C11H17ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 228.72
MDL-Nummer MFCD00012762
InChI-Schlüssel DDMVHGULHRJOEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, ompp, unii-3xq74ihw73, 1-2-methoxyphenyl piperazine hcl, 1-2-methoxyphenyl-pepipazine hcl, n-2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1 2-methoxyphenyl piperazine hydrochloride, 1-2-methoxylphenyl piperazine hydrochloride, dsstox_cid_30037, dsstox_rid_81139
PubChem CID 9899402
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyphenyl)Piperazin;Hydrochlorid
SMILES COC1=CC=CC=C1N2CCNCC2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride
Schmelzpunkt 213°C to 216°C
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 4276925
Formelmasse 228.72
Reinheit (%) 97%