missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30477165
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30477165 100 mg 100 Milligramm
30465725 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30477165 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM226563100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 100939-96-6
Summenformel C11H16N2O . HBr
Molekulargewicht (g/mol) 273.17
IUPAC-Name 1-(2-methoxyphenyl)piperazine;hydrobromide
SMILES Br.COc1ccccc1N2CCNCC2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine Hydrobromide
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H16N2O.BrH/c1-14-11-5-3-2-4-10(11)13-8-6-12-7-9-13;/h2-5,12H,6-9H2,1H3;1H
Formelmasse 272.0524
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.