Learn More
1-(2-Methoxyethyl)piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15421488
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15421488
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55278.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13484-40-7
Summenformel C7H16N2O
Molekulargewicht (g/mol) 144.218
MDL-Nummer MFCD00191214
InChI-Schlüssel BMEMBBFDTYHTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-methoxyethyl piperazine, 1-2-methoxyethyl-piperazine, 1-2-methoxy-ethyl-piperazine, piperazine, 1-2-methoxyethyl, 1-methoxy-2-piperazinylethane, pubchem14209, 2-methoxyethylpiperazine, n-methoxyethyl piperazine, 2-methoxyethyl piperazine, n-methoxyethylylpiperazine
PubChem CID 2734638
IUPAC-Name 1-(2-Methoxyethyl)piperazin
SMILES COCCN1CCNCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Methoxyethyl)piperazine
Dichte 0.97
Siedepunkt 193°C to 194°C
Flammpunkt 87°C (189°F)
Brechungsindex 1.473
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3267
Beilstein 105098
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) 97%