Learn More
1-(2-Mesitylensulfonyl)-3-Nitro-1H-1,2,4-Triazol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491596 1 g 1 Gramm
15401606 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15491596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54792.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74257-00-4 | C11H12N4O4S | 296.30 g/mol
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-Nitro-1H-1,2,4-Triazole is an efficient coupling reagent in the synthesis of oligonucleotides via phosphotriester approach.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-Nitro-1H-1,2,4-Triazol ist ein effizientes Kupplungsreagenz bei der Synthese von Oligonukleotiden über den Phosphorriester-Ansatz.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74257-00-4
Summenformel C11H12N4O4S
Molekulargewicht (g/mol) 296.30
MDL-Nummer MFCD00009754
InChI-Schlüssel SFYDWLYPIXHPML-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-mesitylsulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1,2,4-triazole, msnt, 1-mesitylene-2-sulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl-1,2,4-triazole, 1-2-mesitylenesulfonyl-3-nitro-1h-1,2,4-triazole, 2,4,6-trimethylphenyl-3-nitro-1,2,4-triazol-1-yl sulfone, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylbenzenesulfonyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole, 3-nitro-1-2,4,6-trimethylphenyl sulfonyl
PubChem CID 716901
IUPAC-Name 3-nitro-1-(2,4,6-trimethylphenyl)sulfonyl-1,2,4-triazol
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)N1C=NC(=N1)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Mesitylenesulfonyl)-3-nitro-1H-1,2,4-triazole
Schmelzpunkt 134°C to 139°C
Menge 1 g
Beilstein 4328921
Löslichkeitsinformationen Soluble in Chloroform.
Formelmasse 296.3
Reinheit (%) ≥99%