Learn More
1-(2-Iodbenzyl)-1H-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10347064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10347064 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10347064 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC47511DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Iodobenzyl)-1H-1, 2, 4-triazole
CAS 876316-31-3
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C9H8IN3
MDL-Nummer MFCD08741431
Menge 1 g
Synonym 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1,2,4-triazole, 1-2-iodophenyl methyl-1h-1,2,4-triazole, 1h-1,2,4-triazole,1-2-iodophenyl methyl, 1-2-iodobenzyl-1h-1,2,4 triazole
InChI-Schlüssel NDJIYFFWZVACMJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES IC1=CC=CC=C1CN1C=NC=N1
IUPAC-Name 1-[(2-iodophenyl)methyl]-1H-1,2,4-triazole
Molekulargewicht (g/mol) 285.09
PubChem CID 18525817
Formelmasse 285.08
Reinheit (%) 97%