Learn More
1-(2-Hydroxyphenyl)ethanon (2-Hydroxyacetophenon), Mikromol™
Artikelnummer. 30050094
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050094 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30050094 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0042.13
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(2-Hydroxyphenyl)ethanon (2-Hydroxyacetophenon)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
CAS 118-93-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H8 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone, Paracetamol Impurity I
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1O
IUPAC-Name 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanon
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Menge 100 mg
Formelmasse 136,0524 g/mol