Learn More
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin, Mikromol™
Artikelnummer. 30052717
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052717 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30052717 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0182.050100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
CAS 103-76-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C6 H14 N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
SMILES OCCN1CCNCC1
IUPAC-Name 2-Piperazin-1-Ylethanol
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
Menge 100 mg
Formelmasse 130,1106 g/mol