Learn More
1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one, ACROS Organics™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-(2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)ethan-1-one |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 166.18 |
| Reinheit (%) | 97% |