Learn More
1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Mikromol™
Artikelnummer. 30049266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049266 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30049266 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0027.12
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
CAS 163685-37-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Versandbedingung Eisbeutel (-20 °C)
Summenformel C18 H31 N O5
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP), Metoprolol Imp. J (EP), Metoprolol Succinate Impurity J, Metoprolol Tartrate Impurity J, Metoprolol Impurity J, Metoprolol Impurity J
InChI-Formel InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
IUPAC-Name 1-[2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
Molekulargewicht (g/mol) 341.44
Menge 50 mg
Formelmasse 341,2202 g/mol