Learn More
1-(2-hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-on, Thermo Scientific™
Catalog Number 10279984
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
574-19-6
C12H10O2
186.21
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
68455
1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanon
CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
574-19-6
C12H10O2
186.21
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
68455
1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanon
CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Chemischer Name oder Material 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 186.21
Reinheit (%) 97%