Learn More
1-(2-hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-on, Maybridge
Marke:  Maybridge SB01921EA
Additional Details : CAS : 574-19-6 Gewicht : 0.06000kg Transport : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 10g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10416383
  • 25.82 CHF / 10 Gramm
Verfügbar ab
16-02-2021
Chemische Identifikatoren
574-19-6
186.21
2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanon
C12H10O2
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
68455
CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
Spezifikation
1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one
574-19-6
C12H10O2
VUIOUIWZVKVFCI-UHFFFAOYSA-N
1-(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)ethanon
68455
97%
10g
97%
2'-hydroxy-1'-acetonaphthone, 1-acetyl-2-naphthol, 1-2-hydroxynaphthalen-1-yl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethan-1-one, 2-hydroxy-1-acetonaphthone, 1-2-hydroxy-1-naphthyl ethanone, ethanone, 1-2-hydroxy-1-naphthalenyl, 1-acetyl-2-hydroxynaphthalene, 1'-acetonaphthone, 2'-hydroxy
CC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)O
186.21
186.21
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation