Learn More
1,2-Hexanediol, TRC
Artikelnummer. 30405452
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30405452 10 g
30405453 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30405452 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH29424510G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6920-22-5
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.17
Synonym (±)-Hexane-1,2-diol, 1,2-Dihydroxyhexane, 1,2-Hexyleneglycol, 5,6-Dihydroxyhexane, DL-1,2-Hexanediol, KMO 6
IUPAC-Name Hexan-1,2-Diol
SMILES CCCCC(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Hexanediol
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-4-6(8)5-7/h6-8H,2-5H2,1H3
Formelmasse 118.0994