Learn More
1,2-Hexandiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11327026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11327026 250 g -
11317026 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11327026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06864.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6920-22-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
1,2-Hexanediol is widely used in various cosmetic applications such as hair conditioners, deodorants and antiperspirants. It is involved in the modification of sodium dodecyl sulfate micelles, which is used for amino acid separation by micellar electrokinetic chromatography (MEKC) method. It is a moisturizing agent and plays a vital role in baby care products, bath products, eye makeup, cleansing products and skin care products. It is also used as an additive in liquid cleaning compositions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Hexandiol wird häufig in verschiedenen kosmetischen Anwendungen wie Haarpflegemitteln, Deodorants und Antitranspiranten verwendet. Es ist an der Modifikation von Natriumdodecylsulfat-Mizellen beteiligt, die zur Aminosäure-Trennung mittels mizellarelektrokinetischer Chromatographie (MEKC) verwendet werden. Es ist feuchtigkeitsspendend und spielt eine entscheidende Rolle in Babypflegeprodukten, Badeprodukten, Augen-Kosmetika, Reinigungsprodukten und Hautpflegeprodukten. Es wird auch als Zusatzstoff in flüssigen Reinigungsmitteln verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, wenig aliphatischen Kohlenwasserstoffen und Fettsäuren.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6920-22-5
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00010737
InChI-Schlüssel FHKSXSQHXQEMOK-LURJTMIESA-N
Synonym 1,2-hexanediol, 1,2-dihydroxyhexane, dl-1,2-hexanediol, 1,2-hexane diol, dl-hexane-1,2-diol, 5,6-dihydroxyhexane, 1,2-hexylene glycol, acmc-209o6j, 2,2,6,6-tetrakis hydroxymet cyclohexanol
PubChem CID 94335
IUPAC-Name (2S)-hexane-1,2-diol
SMILES CCCC[C@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2-Hexanediol
Dichte 0.951
Siedepunkt 223°C to 224°C
Flammpunkt 122°C (251°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 250 g
Beilstein 1719244
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,lower aliphatic hydrocarbons and fatty acids.
Formelmasse 118.18
Reinheit (%) 97%