Learn More
1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15489938
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15489938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63310.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392660-27-4
Summenformel C11H14FN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 239.25
InChI-Schlüssel BSSBZGVNKLRQEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-2-fluoro-4-nitrophenyl homopiperazine, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazepane, 1-2-fluoro-4-nitrophenyl-1,4-diazaperhydroepine
PubChem CID 22291169
IUPAC-Name 1-(2-Fluor-4-nitrophenyl)-1,4-diazepan
SMILES C1CNCCN(C1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)homopiperazine
Menge 5 g
UN-Nummer UN3259
Beilstein 10169275
Formelmasse 239.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest